Stampa…
(±)-1,2-Propandiolo, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
0575-1LEA 91.2 EUR
0575-1L 0575-4L
(±)-1,2-Propandiolo, purissimo
(±)-1,2-Propandiolo
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Punto di ebollizione: 187,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064272
CAS Number: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Arsenic ≤0.0003%
Chloride ≤0.007 %
Heavy metals ≤0.0005%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.006%
Water (KF) ≤0.2%