(±)-1,2-Octanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1117-86-8
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 138°(280°F)
Melting Point: 28-34°
Boiling Point: 131-133°/10mm
Beilstein Reference: 1719619
MDL No.: MFCD00010738
Formula:
C₈H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 131…133 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 28…34 °C Flash Pt: 138 °C (280 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010738 CAS Number: 1117-86-8 EINECS: 214-254-7 |