Stampa…
(±)-1,2-Octanediol 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
200140100 200140500
ACRO200140100EA 35.9 EUR
ACRO200140100 ACRO200140500
(±)-1,2-Octanediol 98+%
(±)-1,2-Octanediol
Formula: C₈H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28…31 °C
Flash Pt: 138 °C
MDL Number: MFCD00010738
CAS Number: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %