Stampa…
Toluene-3,4-ditiolo 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Toluenedithiol, 4-Methyl-1,2-dimercaptobenzene, 1,2-Dimercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1,2-dithiol
421180010 421180050
ACRO421180010EA 56.1 EUR
ACRO421180010 ACRO421180050
Toluene-3,4-ditiolo 95%
Toluene-3,4-ditiolo
Formula: C₇H₈S₂
Peso molecolare: 156,27 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (84 mmHg)
Punto di fusione: 27 °C
Densità: 1,18 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004844
CAS Number: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
UN: 2810
Merck Index: 12,09669
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥94 %