Stampa…
N,N'-Diethylethylenediamine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A17113.06 A17113.14 A17113.22
A17113.06EA 38.6 EUR
A17113.06 A17113.14 A17113.22
N,N'-Diethylethylenediamine 96%
N,N'-Diethylethylenediamine
Purity: 96% CAS No.: 111-74-0 Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NHCH2CH3 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 33°(92°F) Refractive Index: 1.4326 Boiling Point: 152-154° UN No.: 2685 MDL No.: MFCD00009033
Formula: C₆H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 152…154 °C
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,811
Flash Pt: 33 °C (92 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009033
CAS Number: 111-74-0
EINECS: 203-902-4
UN: 2685
ADR: 8,II