Glicole trietilenico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₆H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 285 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –7 °C Densità: 1,12 g/cm³ Flash Pt: 165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002880 CAS Number: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 12,09802 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |