Glicole trietilenico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 112-27-6
Molecular Formula: C6H14O4
Formula Weight: 150.17
Flash Point: 165°(329°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.125
Refractive Index: 1.4555
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 284-288°
Beilstein Reference: 969357
Merck Reference: 14,9670
MDL No.: MFCD00002880
Formula:
C₆H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 284…288 °C Punto di fusione: –7 °C Densità: 1,125 Flash Pt: 165 °C (329 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002880 CAS Number: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 14,9670 |