Stampa…
2-(2-Metossietossi)etanolo, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Dietilene glicol monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03128.1000 8.03128.2500
8.03128.1000EA 51.2 EUR
8.03128.1000 8.03128.2500
2-(2-Metossietossi)etanolo, Sigma-Aldrich®
2-(2-Metossietossi)etanolo
Formula: C₅H₁₂O₃
Peso molecolare: 120.15 g/mol
Punto di ebollizione: 193
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002871
CAS Number: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 190 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4264 (27 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 16.1 %(V)
Density 1.018 - 1.022 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation number 900