Stampa…
2-(2-Metossietossi)etanolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dietilene glicol monometil etere
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 36.1 EUR
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
2-(2-Metossietossi)etanolo 99%
2-(2-Metossietossi)etanolo
Formula: C₅H₁₂O₃
Peso molecolare: 120,15 g/mol
Punto di ebollizione: 194 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002871
CAS Number: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA