2-(2-Metossietossi)etanolo ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dietilene glicol monometil etere
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with 50-150mg/kg BHT
Purity: 98%
CAS No.: 111-77-3
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Light
Melting Point: -70°
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1697812
Merck Reference: 14,6037
MDL No.: MFCD00002871
Formula:
C₅H₁₂O₃ Peso molecolare: 120,15 g/mol Punto di ebollizione: 194 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,010 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002871 CAS Number: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Merck Index: 14,6037 |