Stampa…
(S)-(-)-β-Citronellol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18378.0025 8.18378.0010 8.18378.9025 8.18378.8000
8.18378.0025EA 240 EUR
8.18378.0025 8.18378.0010 8.18378.9025 8.18378.8000
(S)-(-)-β-Citronellol per sintesi, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-β-Citronellol
Formula: C₁₀H₂₀O
Peso molecolare: 156,27 g/mol
Densità: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063214
CAS Number: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 156.27 g/mol
Boiling Point 109 - 111 °C (13 hPa)
Flash Point 101 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4562 (20 °C, 589 nm)
Density 0.855 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
Hill Formula C10H20O