Stampa…
(R)-(-)-Linalool 95% (sum of enantiomers)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (-)-Linalool, (R)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol, (R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, L-Linalool
428311000 428310250
ACRO428311000EA 85.6 EUR
ACRO428311000 ACRO428310250
(R)-(-)-Linalool 95% (sum of enantiomers)
(R)-(-)-Linalool
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 196…198 °C (760 mmHg)
Densità: 0,862 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135469
CAS Number: 126-91-0
EINECS: 204-811-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity 0.859 to 0.864
Specific optical rotation -15° to -21° (20°C, 589 nm) (neat)