(4-Fluorophenyl)acetyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 459-04-1
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 60°/8mm
Beilstein Reference: 972148
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00674181
Formula:
(C₆H₄F)CH₂COCl Punto di ebollizione: 60 °C (8 mmHg) Densità: 1,259 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00674181 CAS Number: 459-04-1 UN: 3265 ADR: 8,II |