Stampa…
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
376120010 376120050 376120250
ACRO376120010EA 39.3 EUR
ACRO376120010 ACRO376120050 ACRO376120250
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride 98%
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride
Formula: (C₆H₄F)CH₂COCl
Punto di ebollizione: 60 °C (8 mmHg)
Densità: 1,259 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674181
CAS Number: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %