Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 28.2 EUR
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (1 mmHg)
Densità: 1,292 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00037111
CAS Number: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %