Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
A12530.09 A12530.18 A12530.30
A12530.09EA 45.1 EUR
A12530.09 A12530.18 A12530.30
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 25026-34-0 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 112-114°/11mm Beilstein Reference: 637775 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00037111
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 112…114 °C (11 mmHg)
Densità: 1,292
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037111
CAS Number: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8,II