Stampa…
N,N'-Ethylenedianiline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N1,N2-Diphenylethane-1,2-diamine, 1,2-Dianilinoethane, N,N'-Diphenylethylenediamine
B23098.14 B23098.06 B23098.22
B23098.14EA 78.5 EUR
B23098.14 B23098.06 B23098.22
N,N'-Ethylenedianiline ≥97%
N,N'-Ethylenedianiline
Purity: 98+% CAS No.: 150-61-8 Molecular Formula: C6H5NHCH2CH2NHC6H5 Formula Weight: 212.30 Melting Point: 64-68° Boiling Point: 228°/12mm Merck Reference: 14,2990 MDL No.: MFCD00003019
Formula: C₆H₅NHCH₂CH₂NHC₆H₅
Peso molecolare: 212,29 g/mol
Punto di ebollizione: 228 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003019
CAS Number: 150-61-8
EINECS: 205-765-6
Merck Index: 14,2990