Stampa…
Elmetto Height Endurance Alpinismo
Fornitore: Portwest
PS73ORR PS73RBR PS73RER PS73WHR PS73YER
PRTWPS73ORREA 51.9 EUR
PRTWPS73ORR PRTWPS73RBR PRTWPS73RER PRTWPS73WHR PRTWPS73YER
Elmetto Height Endurance Alpinismo
Elmetti Elmetti di sicurezza
L’elmetto Height Endurance per alpinisti è l'ultima evoluzione della nostra gamma di Height Endurance. Questo elmetto ventilato senza frontino è realizzato per molteplici utilizzi. È ideale per lavorare in altezza, operazioni di soccorso e attività di arrampicata.
  • Pensato appositamente per i lavori in altezza
  • Cinturino sottogola a Y a quattro punti
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Interno in polistirene espanso
  • Colore ad alta visibilità
  • Leggero e robusto
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
La schiuma EPS interna, la comoda fascia antisudore e la regolazione a cricchetto della rotella garantiscono una vestibilità ottimale. Colore ad alta visibilità. Ampia gamma di accessori disponibili.
Fino a sette anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
Certificazioni: EN 397 (Impatto/Penetrazione/-30°C) Grazie alla sua imbottitura in EPS interna, questo articolo è completamente certificato secondo la norma EN 12492.