Stampa…
Micro Peak Caschetto Antiurto, AirTech
Fornitore: Portwest
PS69BKR PS69NAR
PRTWPS69BKREA 17 EUR
PRTWPS69BKR PRTWPS69NAR
Micro Peak Caschetto Antiurto, AirTech
Elmetti Berretti bombati
Caschetto antiurto dal design innovativo con ventilazione massimizzata grazie alla rete mesh laterale ed alle fessure di ventilazione nel guscio di plastica.
  • Micro peak (25 mm) per una migliore visibilità e per l'uso in spazi ristretti
  • Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
  • Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Design moderno in tessuto con profili riflettenti per una maggiore visibilità. La piccola visiera rende il caschetto antiurto adatto per uso interno o applicazioni in spazi ristretti. Dotato di fibbia di regolazione della taglia per una facile vestibilità.