Stampa…
Acido picrico, giallo, liquido
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: TNP, 2,4,6-Trinitrofenolo
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 93.6 EUR
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Acido picrico, giallo, liquido
Acido picrico
Formula: C₆H₃N₃O₇
Peso molecolare: 229.11 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (212 °F)
Punto di fusione: 80.35
Densità: 1,006 kg/L
Flash Pt: 150
Temperatura di stoccaggio: Room Temperature
MDL Number: MFCD00007102
CAS Number: 88-89-1
Merck Index: 12,07562