Stampa…
Sodio ottanoato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0034-250G O0034-25G
TCIAO0034-250GEA 102 EUR
TCIAO0034-250G TCIAO0034-25G
Sodio ottanoato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Sodio ottanoato
Formula: C₈H₁₅NaO₂
Punto di fusione: 225…355 °C
Densità: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058511
CAS Number: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f51cc05976ce0c52d229b032ff2428563d2b25ec&vid=f51cc05976ce0c52d229b032ff2428563d2b25ec&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %