Stampa…
3-Methylfuran ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
M0939-1G M0939-5G
TCIAM0939-1GEA 173 EUR
TCIAM0939-1G TCIAM0939-5G
3-Methylfuran ≥98.0% (by GC) stabilizzato
3-Methylfuran
Formula: C₅H₆O
Punto di ebollizione: 66°C
Densità: 0,923 g/cm³ (18 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060134
CAS Number: 930-27-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8e2d0326c7ea9249bb8366d7182ff29b562ea40&vid=a8e2d0326c7ea9249bb8366d7182ff29b562ea40&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %