Stampa…
3-Hydroxy-p-anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
H0634-25G H0634-5G
TCIAH0634-25GEA 119 EUR
TCIAH0634-25G TCIAH0634-5G
3-Hydroxy-p-anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Hydroxy-p-anisidine
Formula: C₇H₉NO₂
Punto di ebollizione: 277 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…131 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010222
CAS Number: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26b874d82b90825dc81d4cbfb4ce8be045cf167f&vid=26b874d82b90825dc81d4cbfb4ce8be045cf167f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C