Stampa…
Dibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Dibenzo[b,d]thiophene
D0148-25G D0148-5G
TCIAD0148-25GEA 81 EUR
TCIAD0148-25G TCIAD0148-5G
Dibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
Dibenzothiophene
Formula: C₁₂H₈S
Peso molecolare: 184,26 g/mol
Punto di ebollizione: 333°C
Punto di fusione: 95…98 °C
Densità: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flash Pt: 170 °C
MDL Number: MFCD00004969
CAS Number: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a05c133bd227f41cad306702621564dcdc50394&vid=9a05c133bd227f41cad306702621564dcdc50394&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency