2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
C0795-250G
C0795-25G
TCIAC0795-250GEA
748
EUR
TCIAC0795-250G
TCIAC0795-25G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥98.0% (by GC)
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Formula:
C₃H₂Cl₄O₂ Peso molecolare: 211,86 g/mol Punto di ebollizione: 172°C Punto di fusione: 1 °C Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000810 CAS Number: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...