Stampa…
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M7891-25G M7891-5G
M7891-25GEA 482 EUR
M7891-25G M7891-5G
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide, Supelco®
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000411
CAS Number: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a0715dae01d88ca2eb3929384f2f0c16831c688&vid=9a0715dae01d88ca2eb3929384f2f0c16831c688&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a9d1582b58668d76c99be4fc9b4e17da5be019&vid=88a9d1582b58668d76c99be4fc9b4e17da5be019&prid=web&clid=SAPDAM