Stampa…
α-Naftolbenzeina, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
70480-10G 70480-50G
70480-10GEA 133 EUR
70480-10G 70480-50G
α-Naftolbenzeina, Supelco®
α-Naftolbenzeina
Formula: C₂₇H₁₈O₂
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078492
CAS Number: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128c0747816e42f12bc2658d162b382239f30271&vid=39939353e0a41ecf6c6d1103d099965c437d05f2&prid=web&clid=SAPDAM