Stampa…
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
69479-25MLEA 724 EUR
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide, Supelco®
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000411
CAS Number: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d146999835387e9eb6175715ba5453f576eac&vid=4c5df68c2bb042a7be46f8d847bba9b247818475&prid=web&clid=SAPDAM