Stampa…
1-(trimetilsilil)imidazolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
394874-10X1MLEA 331 EUR
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
1-(trimetilsilil)imidazolo, Supelco®
1-(trimetilsilil)imidazolo
Formula: C₆H₁₂N₂Si
Peso molecolare: 140,26 g/mol
Punto di ebollizione: 209 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61 °C
MDL Number: MFCD00005280
CAS Number: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b21350c4c0c7ad81fa62f67c6b5196ea1a77e34&vid=5b21350c4c0c7ad81fa62f67c6b5196ea1a77e34&prid=web&clid=SAPDAM