Stampa…
Sodio metaperiodato ≥99.8% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
311448-100G 311448-500G 311448-5G 311448-100G 311448-500G
311448-100GEA 123.42 EUR
311448-100G 311448-500G 311448-5G SIAL311448-100G SIAL311448-500G
Sodio metaperiodato ≥99.8% ACS, Fluka™
Sodio metaperiodato
Formula: NaIO₄
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 270 °C (dec.)
Densità: 3,86 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003534
CAS Number: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Visualizza i codici
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 3.0 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.02 %