Stampa…
Blu di Toluidina O, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
198161-5G 198161-25G
198161-5GEA 121 EUR
198161-5G 198161-25G
Blu di Toluidina O, Sigma-Aldrich®
Toluidine blue O
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Peso molecolare: 305,83 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011934
CAS Number: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913e9279ecf42a7d9996fe54fe196cfbe93cdd3c&vid=913e9279ecf42a7d9996fe54fe196cfbe93cdd3c&prid=web&clid=SAPDAM