Stampa…
Formaldeide soluzione 35% (w/w) stabilizzato, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: stabilizzata con metanolo 10%
15513-60KG 15513-2.5L 15513-1L 15513-1000KG 15513-4X2.5L
15513-60KGEA 622.32 EUR
15513-60KG 15513-2.5L 15513-1L 15513-1000KG 15513-4X2.5L
Formaldeide soluzione 35% (w/w) stabilizzato, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Formaldeide
Beilstein Number: 1209228
Formula: CH₂O
Punto di ebollizione: 93…96 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: <–15 °C
Densità: 1,080…1.090 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 35.0 - 38.0 %
Density (D 20/4) effective
Sulfated ash Max. 0.01 %
Acidity complying
Methanol (GC) 9.0 - 15.0 Vol.%
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
Autoignition Temperature 572 °F
Vapor Pressure 52 mmHg ( 37 °C)