Stampa…
Acetonitrile ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83642.320EA 357 EUR
83642.320 83642.290
Acetonitrile ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45,7 °C
Densità: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99.95 %
Acidità Max. 0.0001 meq/g
Alcalinità Max. 0.0002 meq/g
Colorazione Max. 5 APHA
Densità (20/4) 0.781 --> 0.784
Densità (20/20) 0.782 --> 0.785
n 20/D 1.343 --> 1.345
Residuo di evaporazione Max. 1 ppm
Acqua Max. 100 ppm
Trasmittanza (193 nm) Min. 60 %
Trasmittanza (195 nm) Min. 90 %
Trasmittanza (200 nm) Min. 98 %
Trasmittanza (210 nm) Min. 98 %
Trasmittanza (215 nm) Min. 99 %
Trasmittanza (220 nm) Min. 99 %
Trasmittanza (230 nm) Min. 99 %
Fluorescenza (come chinina) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescenza (come chinina) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradiente (210 nm) Max. 1 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (come Reserpina) Max. 2 ppb
MS-ESI- (come 4-Nitrofenolo) Max. 20 ppb
MS-APCI- (come 4-Nitrofenolo) Max. 20 ppb
Al (Alluminio) Max. 20 ppb
Ba (Bario) Max. 20 ppb
Ca (Calcium) Max. 20 ppb
Cd (Cadmio) Max. 20 ppb
Co (Cobalto) Max. 20 ppb
Cu (Rame) Max. 20 ppb
Fe (Ferro) Max. 20 ppb
K (Potassio) Max. 20 ppb
Mg (Magnesio) Max. 20 ppb
Mn (Manganese) Max. 20 ppb
Na (Sodio) (al riempimento) Max. 20 ppb
Ni (Nichel) Max. 20 ppb
Pb (Piombo) Max. 20 ppb
Zn (Zinco) Max. 20 ppb
Filtrato a 0,2 µm Confermato