Stampa…
Solfato di nichel eptaidrato
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
25897.187EA 0 EUR
25897.187 25897.234 25897.291
Solfato di nichel eptaidrato
Solfato di nichel eptaidrato
Formula: NiO₄S·7H₂O
Punto di fusione: 99 °C
Densità: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149814
CAS Number: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III