Stampa…
Eucaliptolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43788.0100 8.43788.0500
8.43788.0100EA 44.3 EUR
8.43788.0100 8.43788.0500
Eucaliptolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Eucaliptolo
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 176…177 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1,5 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167977
CAS Number: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03940
Visualizza i codici
Solubility 3.5 g/l (21 °C)
Melting Point 1.5 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 174 - 177 °C
Flash Point 49 °C
Density 0.925 g/cm3 (20 °C)