Stampa…

Benzyl propionate per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck

Synonyms: Propionic acid benzyl ester, Benzyl propanoate

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.43784.0100 8.43784.0500
8.43784.0100EA 30.9 EUR
8.43784.0100 8.43784.0500
Benzyl propionate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzyl propionate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C (1013 hPa)
Densità: 1,029…1.033 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027003
CAS Number: 122-63-4
EINECS: 204-559-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 96 °C
Density 1.029 - 1.033 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C10H12O2

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR