(Chloromethyl)trichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
ClH₂CSiCl₃ Punto di ebollizione: 117 °C (1013 hPa) Densità: 1,442 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000873 CAS Number: 1558-25-4 EINECS: 216-316-9 UN: 3389 ADR: 6.1 (8),I |