Stampa…
(3-Chloropropyl)trichlorosilane ≥98.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Trichloro(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42016.0005 8.42016.0025
8.42016.0005EA 73.4 EUR
8.42016.0005 8.42016.0025
(3-Chloropropyl)trichlorosilane ≥98.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Formula: ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Peso molecolare: 211,98 g/mol
Punto di ebollizione: 176…177 °C (1013 hPa)
Densità: 1,359 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013694
CAS Number: 2550-06-3
EINECS: 219-844-8
UN: 2987
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.358 - 1.362
Identity (IR) passes test
Flash Point 80 °C
Density 1.360 g/cm3 (20 °C)