ter-Butil etil etere per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Ethoxy-2-methylpropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₄O Peso molecolare: 102.18 g/mol Punto di ebollizione: 71 Punto di fusione: –97 °C Densità: 0.752 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009225 CAS Number: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3 II Merck Index: 13,03809 |
Solubility | 12 g/l (25 °C) |
Melting Point | -97 °C |
Molar Mass | 102.18 g/mol |
Boiling Point | 71 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 173 hPa (25 °C) |
Flash Point | -19 °C |
Explosion Limit | 1.23 - 7.7 %(V) |
Density | 0.74 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |