Stampa…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41859.0005 8.41859.0025
8.41859.0005EA 222 EUR
8.41859.0005 8.41859.0025
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138.17 g/mol
Punto di ebollizione: 310
Punto di fusione: 90…92 °C
MDL Number: MFCD00002902
CAS Number: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Visualizza i codici
Solubility 124 g/l (25 °C)
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 138.17 g/mol