3-(2-Hydroxyethyl)indole
Fornitore: Merck
8.41379.0001
8.41379.0005
8.41379.0001EA
0
EUR
8.41379.0001
8.41379.0005
3-(2-Hydroxyethyl)indole
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formula:
C₁₀H₁₁NO Punto di ebollizione: 358 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 55…57 °C |
MDL Number:
MFCD00005659 CAS Number: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Merck Index: 12,09930 |