N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₂F₃NOSi Peso molecolare: 199.25 g/mol Punto di ebollizione: 130 Densità: 1.07 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000411 CAS Number: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 UN: 1993 ADR: 3 II |
Molar Mass | 199.25 g/mol |
Boiling Point | 130 - 132 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 25 °C |
Density | 1.085 g/cm3 |