1,5-Naphthalenedisulphonic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40104.0025
8.40104.0250
8.40104.0025EA
45.6
EUR
8.40104.0025
8.40104.0250
1,5-Naphthalenedisulphonic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,5-Naphthalenedisulphonic acid
Formula:
C₁₀H₈O₆S₂ Punto di fusione: 110 °C |
MDL Number:
MFCD00003996 CAS Number: 81-04-9 EINECS: 201-317-9 UN: 2585 ADR: 8,III |
Solubility | 1030 g/l (20 °C) |
Melting Point | 110 °C decomposes |
Molar Mass | 288.3 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Vapor Pressure | 51 hPa (50 °C) |
pH | 2.4 (1 g/l, H2O, 20 °C) |