Stampa…
Etildimetilammina, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
8.40018.0100EA 25.7 EUR
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
Etildimetilammina, Sigma-Aldrich®
Etildimetilammina
Formula: C₄H₁₁N
Punto di ebollizione: 36 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009039
CAS Number: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -140 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 36.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 527 hPa (20 °C)
Flash Point -45.5 °C
Explosion Limit 0.9 - 11.2 %(V)
Density 0.675 g/cm3 (20 °C)
pH 12.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C