Stampa…
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: (±)-Tetraidro-2-furilmetanolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
8.22307.0100EA 32.2 EUR
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico, Sigma-Aldrich®
(±)-Alcool tetraidrofurfurilico
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –80 °C
Densità: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005372
CAS Number: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 75 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 282 °C