Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22196.0010
8.22196.0025
8.22196.0010EA
311
EUR
8.22196.0010
8.22196.0025
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Chromium hexacarbonyl
Formula:
C₆CrO₆ Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 90 °C Densità: 1,77 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010945 CAS Number: 13007-92-6 EINECS: 235-852-4 UN: 3466 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02253 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 149 - 150 °C |
Molar Mass | 220.06 g/mol |
Boiling Point | 151 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.35 hPa (20 °C) |
Density | 1.77 g/cm3 (20 °C) |