Stampa…
Benzyltrimethylammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
8.21961.0005EA 25.7 EUR
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
Benzyltrimethylammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium chloride
Formula: C₁₀H₁₆ClN
Peso molecolare: 185.7 g/mol
Punto di fusione: 238
Densità: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011782
CAS Number: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 243 °C
Molar Mass 185.7 g/mol
Bulk Density 135 °C
Boiling Point  - 0.0001 hPa (20 °C)