Stampa…
Trimetilammina cloridrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9010 8.21178.9020
8.21178.0005EA 27.6 EUR
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9010 8.21178.9020
Trimetilammina cloridrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trimetilammina cloridrato
Formula: C₃H₁₀ClN
Punto di fusione: 273…278 °C
Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012478
CAS Number: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 95.57 g/mol
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)