Stampa…
(±)-2-Metiltetraidrofurano stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
8.21093.0005EA 32 EUR
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
(±)-2-Metiltetraidrofurano stabilizzato, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Metiltetraidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 79
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005367
CAS Number: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Solubility 150 g/l (25 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 78 - 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 136 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 5.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid