Stampa…
Phthalaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
8.21027.0050EA 255 EUR
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
Phthalaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyde
Formula: C₈H₆O₂
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003335
CAS Number: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Visualizza i codici
Solubility 53 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 58 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 83 - 84 °C (1 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material